Merck
916218
Uridine diphospho-a-N-acetyl-D-glucosamine-15N, disodium salt
≥98 atom % 15N, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H2515NN2Na2O17P2
分子量:
652.31
分類程式碼代碼:
12142200
同位素純度
≥98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C=CN([C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@H](CO[P@@](O[P@@](OC3C([15NH]C(C)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O3)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O2)C(N1)=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)