Merck
915424
Sigma-Aldrich
苯-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
别名:
氘代苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D6
CAS号:
分子量:
84.15
Beilstein:
1905426
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
同位素純度
≥95 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)