Merck
912484
Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
别名:
carbazole, carbazole-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D8HN
CAS号:
分子量:
175.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥95% (CP)
質量偏移
M+8
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)