Merck
908231
Sigma-Aldrich
β-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H35D5O5
分子量:
413.60
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
SMILES 字串
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@H](O)[C@@H]3O)CC[C@@]21C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)