Merck
906026
Sigma-Aldrich
Germanane
别名:
Germylidyne, 一氢化锗, 氢化锗
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
GeH
CAS号:
分子量:
73.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
形狀
powder
SMILES 字串
[GeH4]
InChI
1S/GeH/h1H
InChI 密鑰
ROUHNNRKLNITEM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Germanane(GeH)是2D石墨烷类似物,直接带隙为1.6 eV,电子迁移率为18000 cm2V-1s-1。它是一种氢终止的锗(Ge),可以通过CaGe2晶体的拓扑脱嵌来合成。其晶体结构包含具有与每个Ge原子共价连接的氢原子的六角形Ge晶格。
應用
GeH是一种范德华材料,可用于电子、光电、传感和能量转换等多种应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)