Merck
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO2
CAS号:
分子量:
101.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
52-56 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)