Merck
901610
Sigma-Aldrich
溴乙酸 溶液
1.0 M in DMF
别名:
2-Bromoethanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2COOH
CAS号:
分子量:
138.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
1.0 M in DMF
折射率
n/D 1.4366
密度
1.0264 g/mL
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
85.0 °F
閃點(°C)
29.44 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)