Merck
901187
Sigma-Aldrich
喷墨打印用二硫化钼墨水
greener alternative
别名:
二硫化钼分散液,含溶于环己酮和松油醇的乙基纤维素
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
描述
Resistivity: 10-100 kΩcm (thermally annealed 400 °C for 3 hours in Ar/H2 environment, film thickness >150 nm)
品質等級
形狀
dispersion
成份
Solid content, 3.0-3.85%
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
顏色
green
粒徑
≤0.4 μm
表面張力
30-35 dyn/cm
黏度
4-11 mPa.s(25 °C) (shear viscoisty at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
密度
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
環保替代類別
SMILES 字串
[Mo]=S=S
InChI
1S/Mo.S2/c;1-2
InChI 密鑰
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以确保符合一项或多项绿色化学12项原则要求。本品属于绿色替代产品的赋能型产品,符合“节能设计”原则。点击此处以获取更多信息。
法律資訊
根据与西北大学 Mark Hersam 集团签订的材料转让协议进行销售。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.