Merck
901017
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-13C5-OH
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
Spaglumic acid-(glutamic acid-13C5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C6H16N2O8
分子量:
309.22
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)=O)=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3