Merck
900994
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
别名:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17BN2O2
分子量:
220.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder or solid
SMILES 字串
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI 密鑰
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00290.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)