Merck
900537
Sigma-Aldrich
乙二胺-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NCH2CH215NH2
分子量:
62.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥98 atom % 15N
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+2
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)