Merck
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C4H14O6
分子量:
184.16
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)