Merck
900207
Sigma-Aldrich
D-Alanine-2-13C,15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC2H715NO2
分子量:
91.08
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+2
SMILES 字串
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)