Merck
88725
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(二苯基膦)二茂铁基]乙基二(3,5-二甲苯基)膦
≥97%
别名:
(2R)-1-[(1R)-1-[双(3,5-二甲基苯基)膦]乙基]-2-(二苯基膦)二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J005-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H40FeP2
分子量:
638.54
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C35H35P2.C5H5.Fe/c1-25-19-26(2)22-32(21-25)36(33-23-27(3)20-28(4)24-33)29(5)34-17-12-18-35(34)37(30-13-8-6-9-14-30)31-15-10-7-11-16-31;1-2-4-5-3-1;/h6-24,29H,1-5H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChI 密鑰
VIWMSTLBMCHMGT-SYXKTQFYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)