化驗
≥97%
形狀
crystals
光學純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H51P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h14,23-29H,2-13,15-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChI 密鑰
LVJMXQBMWBNENE-KHZPMNTOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3