About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7]4N(BF4)
CAS号:
分子量:
553.69
Beilstein:
3642933
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥97.0%
形狀
crystals
mp
122-125 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
XLQKBXJFMKZSDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
可能实行销售限制
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3