主要文件
83720
Sigma-Aldrich
活性氧化铝负载铑
5% rhodium (Rh) basis
别名:
Rh
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
濃度
5% Rh
相关类别
應用
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)