主要文件
808180
Sigma-Aldrich
铝掺杂氧化锌纳米颗粒油墨
2.5 wt. %, viscosity 11 cP, work function -3.9eV
别名:
AZO墨水, Avantama N-21X-Jet, 纳米级N-21X-Jet, 铝掺杂ZnO分散体, 铝掺杂ZnO悬浮液, 铝掺杂氧化锌墨水
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
工作函數
-3.7--4.1 eV
粒徑
8-16 nm
黏度
8-14 cP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨用于喷墨印刷,在印刷电子学中用作电子传输层。掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨普遍适用于正常和倒置结构,其性能与蒸发的钙相当。
準備報告
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:在使用前:摇晃、超声并(可选)通过0.45μm PTFE 滤器进行过滤。
  • 后处理:在 >120°C 对沉积的 Al:ZnO 薄膜进行退火。
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.