Merck
80723
Sigma-Aldrich
(哌啶甲基)聚苯乙烯
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
别名:
聚合物键合型 1-苄基哌啶, 聚合物键合型哌啶, 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,哌啶甲基化, 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,哌啶甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
~3.5 mmol/g base loading
雜質
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
200-400 mesh
應用
(哌啶甲基)聚苯乙烯是一种固体支持的试剂(SSR),可用作固相有机合成(SPOS)中的酸清除剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polymeric scavenger reagents in organic synthesis.
Eames J & Watkinson M.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(7), 1213-1224 (2001)