Merck
799106
Sigma-Aldrich
2-羟丙基甲基丙烯酰胺
99% (GC)
别名:
N-(2-羟丙基)-2-甲基-2-丙酰胺, N -(2-羟丙基)甲基丙烯酰胺), HPMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2
CAS号:
分子量:
143.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99% (GC)
形狀
powder
mp
67.92 °C
密度
1.002 g/mL (predicted)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
InChI 密鑰
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
单体合成生物竞争性聚合物和共聚物,用于生物医学应用中的药物载体、蛋白质结合物和水凝胶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on