Merck
798754
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-α-MIDA-boryl aldehyde
别名:
MIDA071, Cyclohexyl(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)acetaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20BNO5
分子量:
281.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
品質等級
形狀
powder
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
UKMSPFKCLXGRMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)