Merck
796980
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O3S
分子量:
150.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
官能基
hydroxyl
sulfone
SMILES 字串
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)