Merck
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2
CAS号:
分子量:
142.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
官能基
amine
SMILES 字串
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI 密鑰
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)