Merck
794503
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
别名:
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12F3IO2S2
分子量:
352.18
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n/D 1.466
密度
1.529 at 25 °C
官能基
fluoro
iodo
sulfoxide
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
InChI 密鑰
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
應用
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
214.0 °F
閃點(°C)
101.11 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)