Merck
793671
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C oxide
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CCH4O
CAS号:
分子量:
45.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
形狀
gas
包含
hydroquinone as stabilizer
質量偏移
M+1
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
InChI 密鑰
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)