Merck
791857
Sigma-Aldrich
铟酞菁
Dye content 95 %
别名:
Xerox xpp-ClInPc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H16ClInN8
CAS号:
分子量:
662.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
成份
Dye content, >95%
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
>400 °C
λmax
697 nm
SMILES 字串
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI 密鑰
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于电子照相的敏化剂
法律資訊
Xerox®是Xerox公司的注册商标。
Xerox的产品®
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2