Merck
790982
Sigma-Aldrich
碘甲烷-13C溶液
2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH3I
分子量:
142.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
形狀
solution
包含
copper as stabilizer
濃度
2 M in tert-butyl methyl ether
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-27.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-33 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)