Merck
777250
Sigma-Aldrich
8-Mercaptoadenine
95%
别名:
6-Amino-8-mercaptopurine, 6-Amino-9H-purin-8-yl hydrosulfide, 6-Amino-9H-purine-8-thiol, Adenine-8-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N5S
CAS号:
分子量:
167.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
370-375 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=C(S)N2
InChI
1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI 密鑰
BHVOFCPOXNYVCE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)