Merck
775355
Sigma-Aldrich
甲醇-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
别名:
木精-17O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH317OH
分子量:
33.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
同位素純度
80 atom % 17O
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)