Merck
773239
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
别名:
2-甲基-2-丙烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14O4
CAS号:
分子量:
246.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
>99.0%
形狀
solid
包含
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
mp
89-91 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
InChI 密鑰
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
應用
This dimethacrylate is useful as a somewhat rigid crosslinker. The small spacer size can create a high density of crosslinking.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)