Merck
77292
Sigma-Aldrich
五氟丙酸酐
purum, ≥97.0% (GC)
别名:
PFPA, 全氟丙酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3CF2CO)2O
CAS号:
分子量:
310.05
Beilstein:
1806446
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
密度
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChI 密鑰
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
PFPA酰化胺,氨基酸和其他化合物。PFPA衍生物极易挥发;用于GC分离
五氟丙酸酐可用于合成4,5-二氰基-2-(五氟乙基)咪唑锂,一种在锂离子电池中具有作为电解质潜在应用的新型咪唑衍生盐。它也可用于制备1.3-双(五氟丙酰基)薁。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Chemical Derivatization in Gas Chromatography.
J. Drozd et al.
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)
New type of imidazole based salts designed specifically for lithium ion batteries.
Niedzicki L, et al.
Electrochimica Acta, 55(4), 1450-1454 (2010)
Simple syntheses of 1, 3-bis (perfluoroacyl) azulenes and 1, 3-azulenedicarboxylic acid.
Mathias L J and Overberger C G
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1701-1703 (1980)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
J. Drozd
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)