Merck
772194
Sigma-Aldrich
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
别名:
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O5S
CAS号:
分子量:
272.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
mp
126-131 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)