Merck
76830
Sigma-Aldrich
3,3,6,9,9-五甲基-2,10-二氮杂双环[4.4.0]癸-1-烯
≥96.0% (GC)
别名:
1,2,3,4,4a,5,6,7-八氢-2,2,4a,7,7-五甲基萘啶, PMDBD
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24N2
CAS号:
分子量:
208.34
Beilstein:
779556
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥96.0% (GC)
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
密度
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
具有独特性质的脒碱
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
S.E. Denmark
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3144-3144 (1981)
P.H. Boyle et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 239-239 (1992)
A. Eschenmoser et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 91, 670-670 (1979)