Merck
766674
Sigma-Aldrich
trans-Decahydroquinoline
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17N
CAS号:
分子量:
139.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
mp
45-50 °C
SMILES 字串
C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.0 °F - closed cup
閃點(°C)
72.78 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)