Merck
763802
Sigma-Aldrich
D-Arabinose-13C5
≥99% 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H10O5
分子量:
155.09
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99% 13C
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+5
SMILES 字串
O[13C@H]1[13C@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
SRBFZHDQGSBBOR-HCEMOIHRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)