Merck
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrNS
CAS号:
分子量:
214.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
105-110 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
InChI 密鑰
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)