Merck
761672
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chloro-1H-benzimidazole
95%
别名:
2-Amino-4-chloro-1H-benzimidazole, 7-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClN3
CAS号:
分子量:
167.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
180-190 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Nc1nc2cccc(Cl)c2[nH]1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI 密鑰
WDGDTHWKGHBYNL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)