Merck
759724
Sigma-Aldrich
5-氯-2-羟基-3-碘代苯甲醛
97%
别名:
5-Chloro-3-iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-3-iodosalicylaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4ClIO2
分子量:
282.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
87-92 °C
官能基
aldehyde
chloro
iodo
SMILES 字串
Oc1c(I)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI 密鑰
QNSRWUDUYCZRQJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)