Merck
759155
Sigma-Aldrich
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
97%
别名:
1,3-Bis(2-pyridyl)-1,3-propanedione, 1,3-Di-2-pyridinyl-1,3-propanedione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2O2
CAS号:
分子量:
226.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
104-109 °C
SMILES 字串
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)