Merck
758159
Sigma-Aldrich
L-缬氨酸-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CH3)213CH13CH(NH2)13COOH
CAS号:
分子量:
122.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Stuart G Snowden et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 72(1), 35-43 (2019-09-29)
Cholinesterase inhibitors represent three of the four treatments for Alzheimer's disease (AD), and target the pathological reduction of acetylcholine levels. Here we aimed to study the role of other neurotransmitter pathways in AD pathology. This study aimed to determine associations