Merck
758035
Sigma-Aldrich
琼斯试剂
别名:
琼斯′试剂, 三氧化铬在硫酸中的溶液, 硫酸 - 三氧化铬混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
成份
2 M CrO3 in aqueous H2SO4
反應適用性
core: chromium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
密度
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=[Cr](=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.H2O4S.3O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H2,1,2,3,4);;;
InChI 密鑰
HNPXHFOTGAXAJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 琼斯试剂是三氧化铬在硫酸水溶液中的溶液。
  • 使用丙酮作为反应溶剂,该试剂通常分别用于将伯醇和仲醇氧化成羧酸和酮。
  • 氧化速度很快,且放热。
  • 该试剂耐受各种功能,例如不饱和键,其很少被氧化。
有关铬基试剂的全面综述,请参阅 Tojo 和 Fernández 的“将醇氧化成醛和酮”,Springer Berlin,2006,1-97。
應用
琼斯试剂可用于:
  • 通过催化剂量的四氧化锇将各种烯烃氧化裂解成羧酸和酮
  • 通过取代萘酚的氧化脱氢二聚反应制备对称联萘酚。
  • 通过 2-(4-羟基-丁烯-1-炔基)苯甲醛合成酰基萘酚和取代异香豆素。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 3019-3019 (1953)
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 457-457 (1953)
Tunable Synthesis of 3-Acyl-2-naphthols and 3-Substituted Isocoumarins via Jones Reagent Promoted Cascade Reactions of 2-(4-Hydroxy-but-1-ynyl) benzaldehydes
He Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(20), 10178-10191 (2013)
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 2548-2548 (1953)
Bladon, P.; et al.
Journal of the Chemical Society, 2402-2402 (1951)