Merck
752886
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
别名:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O2
分子量:
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482
密度
1.092 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)