Merck
752762
Sigma-Aldrich
PPh3 Pd G2
别名:
Chloro(triphenylphosphine) [2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), Triphenylphosphine Pd G2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H25ClNPPd
分子量:
572.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
特點
generation 2
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
SMILES 字串
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C18H15P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-15H;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
RNURSGDBDHOTOE-UHFFFAOYSA-M
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)