Merck
750328
Sigma-Aldrich
吡嗪-2-氨基肟
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N4O
CAS号:
分子量:
138.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
180-185 °C
官能基
amine
oxime
SMILES 字串
N\C(=N/O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H6N4O/c6-5(9-10)4-3-7-1-2-8-4/h1-3,10H,(H2,6,9)
InChI 密鑰
QZHJCRJEMIFNNB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)