About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClO4S
CAS号:
分子量:
220.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
50-55 °C
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(9,10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3