化驗
≥95% (CHN)
95%
形狀
powder
成份
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
amide
phosphonate
SMILES 字串
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChI 密鑰
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3