743534
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
别名:
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9F6IO3S
CAS号:
分子量:
498.18
Beilstein:
10503310
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
成份
carbon, 32.9-34.6% CH
反應適用性
reagent type: oxidant
官能基
fluoro
iodo
triflate
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3