Merck
741086
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1-oleate-13C18-2,3-dioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
Triolein-(1-oleate-13C18)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C18C39H104O6
分子量:
903.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.93 g/mL (lit.)
質量偏移
M+18
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,4+1,7+1,10+1,13+1,16+1,19+1,22+1,25+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-UMEQFEBFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
626.0 °F - closed cup
閃點(°C)
330.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.