Merck
740519
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CD2CD2OPO3H2
分子量:
145.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
InChI 密鑰
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)