Merck
740381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrimidine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Br2N2
CAS号:
分子量:
237.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
82-86 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1cnc(Br)nc1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI 密鑰
XAHITOJPIWZJHD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)